Learn More
4-(2-Bromo-4-fluorobenzil)morfolina 96 %, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(2-Bromo-4-fluorobenzyl)morpholine |
| Cantidad | 250 mg |
| Beilstein | 18768963 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 274.13 |
| Porcentaje de pureza | 96% |
| Forma física | Sólido |