Learn More
4-[2-(Boc-amino)etil]anilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15449968
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15449968 1 g 1 g
15469968 250 mg 250 miligramos
15459968 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15449968 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63324.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 94838-59-2 | C13H20N2O2 | 236.315 g/mol
4-[2-(Boc-amino)ethyl]aniline is used as a intermediate for chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-[2-(Boc-amino)etil]anilina se utiliza como intermediario en la investigación química.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Refrigerar a -20 °C. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 94838-59-2
Fórmula molecular C13H20N2O2
Peso molecular (g/mol) 236.315
Número MDL MFCD05663961
Clave InChI HOPALBZGTWDOTL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl 4-aminophenethylcarbamate, 4-2-boc-amino ethyl aniline, 2-4-amino-phenyl-ethyl-carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl n-2-4-aminophenyl ethyl carbamate, 2-4-aminophenyl ethyl carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl 4-aminophenethyl carbamate, tert-butyl-2-4-aminophenyl ethylcarbamate, 2-methyl-2-propanyl 2-4-aminophenyl ethyl carbamate, carbamic acid, n-2-4-aminophenyl ethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, acmc-209ru6
PubChem CID 382207
Nombre IUPAC tert-butil N-[2-(4-aminofenil)etil]carbamato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCC1=CC=C(C=C1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[2-(Boc-amino)ethyl]aniline
Color Marrón
Número UN UN2811
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.31
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido