Learn More
4-[2-(Boc-amino)-4-tiazolil]benzamidoxima, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15440716
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15440716 250 mg 250 miligramos
15480478 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15440716 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54063.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1824739-91-4
Fórmula molecular C15H18N4O3S
Peso molecular (g/mol) 334.394
Número MDL MFCD20265169
Clave InChI UERHOGGYEPCACK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-2-boc-amino-4-thiazolyl benzamidoxime
PubChem CID 73995614
Nombre IUPAC N-[4-[4-[(Z)-N'-hidroxicarbamimidoil]fenil]-1,3-tiazol-2-il]carbamato terbutílico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1=NC(=CS1)C2=CC=C(C=C2)C(=NO)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[2-(Boc-amino)-4-thiazolyl]benzamidoxime
Punto de fusión 134°C to 139°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 334.39
Porcentaje de pureza 97%