Learn More
4-(2-benzoil-4-clorofenil)-5-metil-4H-1,2,4-triazol-3-carboxaldehído, TRC
Código de producto. 30335351
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30335351 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30335351 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB20813550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2-Benzoyl-4-chlorophenyl)-5-methyl-4H-1,2,4-triazole-3-carboxaldehyde
CAS 36916-20-8
Fórmula molecular C17H12ClN3O2
Cantidad 50 mg
Sinónimo 5-Chloro-2-(3-formyl-5-methyl-4H-1,2,4-triazol-4-yl)benzophenone
Fórmula InChI InChI=1S/C17H12ClN3O2/c1-11-19-20-16(10-22)21(11)15-8-7-13(18)9-14(15)17(23)12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,1H3
SMILES CC1=NN=C(C=O)N1C2=C(C=C(C=C2)Cl)C(=O)C3=CC=CC=C3
Nombre IUPAC 4-(2-benzoil-4-clorofenil)-5-metil-4H-1,2,4-triazol-3-carbaldehído
Peso molecular (g/mol) 325.75
Formula Weight (peso de la fórmula) 325.06
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.