Learn More
4-(2-Benzotiazolil)anilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15465837
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15465837 5 g 5 g
15455837 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15465837 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33052.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6278-73-5 | C13H10N2S | 226.30 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6278-73-5
Fórmula molecular C13H10N2S
Peso molecular (g/mol) 226.30
Número MDL MFCD00182896
Clave InChI WKRCOZSCENDENK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-1,3-benzothiazol-2-yl aniline, 4-benzo d thiazol-2-yl aniline, 4-benzothiazol-2-yl-phenylamine, 2-4-aminophenyl benzothiazole, 4-1,3-benzothiazol-2-yl phenylamine, 4-benzothiazol-2-ylphenylamine, benzenamine, 4-2-benzothiazolyl, chembl93118, 4-1,3-benzothiazol-2-yl phenyl amine, benzenamine,4-2-benzothiazolyl
PubChem CID 234475
Nombre IUPAC 4-(1,3-benzotiazol-2-il)anilina
SMILES NC1=CC=C(C=C1)C1=NC2=CC=CC=C2S1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2-Benzothiazolyl)aniline
Punto de fusión 152°C to 154°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.3
Porcentaje de pureza 98%