Learn More
Hidrobromuro de 4-(2-aminopropil)-2-metilfenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(2-Aminopropyl)-2-methyl-phenol Hydrobromide |
| CAS | 855350-44-6 |
| Fórmula molecular | C10H15NO.HBr |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 4-(2-Aminopropyl)-2-methylphenol Hydrobromide, 4-(2-Aminopropyl)-o-cresol Hydrobromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H15NO.BrH/c1-7-5-9(6-8(2)11)3-4-10(7)12;/h3-5,8,12H,6,11H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Br.CC(N)Cc1ccc(O)c(C)c1 |
| Nombre IUPAC | 4-(2-aminopropil)-2-metilfenol;hidrobromuro |
| Peso molecular (g/mol) | 246.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 245.0415 |