Learn More
Ácido 4-(2-aminofenil)-4-oxo-2-butenoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(2-Aminophenyl)-4-oxo-2-butenoic Acid |
| CAS | 36920-52-2 |
| Fórmula molecular | C10 H9 N O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 3-(2-Aminobenzoyl)acrylic Acid, 3-(o-Aminobenzoyl)acrylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H9NO3/c11-8-4-2-1-3-7(8)9(12)5-6-10(13)14/h1-6H,11H2,(H,13,14)/b6-5+ |
| SMILES | Nc1ccccc1C(=O)\C=C\C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (E)-4-(2-aminofenil)-4-oxobut-2-enoico |
| Peso molecular (g/mol) | 191.1834 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 191.0582 |