Learn More
4-(2-aminofenil)-3-morfolinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(2-Aminophenyl)-3-morpholinone |
| CAS | 1082588-73-5 |
| Fórmula molecular | C10 H12 N2 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 4-(2-Aminophenyl)morpholin-3-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12N2O2/c11-8-3-1-2-4-9(8)12-5-6-14-7-10(12)13/h1-4H,5-7,11H2 |
| SMILES | Nc1ccccc1N2CCOCC2=O |
| Nombre IUPAC | 4-(2-aminofenil)morfolin-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 192.214 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 192.0899 |