Learn More
4-(2-Aminoetil)tetrahidropirano, 97 %, Acros Organics™
Código de producto. 15538741 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15538741 250 mg 250 miligramos
15528741 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15538741 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 455862500
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 65412-03-5
Fórmula molecular C7H16NO
Peso molecular (g/mol) 130.21
Número MDL MFCD02179433
Clave InChI BZMADPOGYCRPAI-UHFFFAOYSA-O
Sinónimo 4-2-aminoethyl tetrahydropyran, 4-2-aminoethyl tetrahydro-2h-pyran, 2-oxan-4-yl ethan-1-amine, 2-oxan-4-yl ethanamine, 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl ethanamine, 4-aminoethyl-tetrahydropyrane, 2h-pyran-4-ethanamine, tetrahydro, 4-aminoethyl tetrahydropyran, 2-tetrahydro-pyran-4-yl-ethylamine, 2-tetrahydro-pyran-4-yl ethylamine
PubChem CID 2773198
SMILES [NH3+]CCC1CCOCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2-Aminoethyl)tetrahydropyran
Punto de ebullición 88.0°C to 89.0°C (13.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 74°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Cantidad 250 mg
Nombre IUPAC 2-(oxan-4-il)etan-1-aminio
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.2
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-(2-Aminoethyl)tetrahydropyran, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.