Learn More
4-(2-Aminoetil)piridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15109223 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15109223 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 15109223 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 202030010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2-Aminoethyl)pyridine
CAS 13258-63-4
Densidad 1.0210g/mL
Punto de ebullición 112.0°C to 113.0°C (12.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 100°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H10N2
Fórmula lineal (C5H4N)CH2CH2NH2
Índice de refracción 1.5403
Número MDL MFCD00038045
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.021
Sinónimo 4-2-aminoethyl pyridine, 4-pyridineethanamine, 2-4-pyridyl ethylamine, 2-pyridin-4-yl-ethylamine, 2-pyridin-4-yl ethan-1-amine, 2-pyridin-4-yl ethanamine, 2-4-pyridinyl ethylamine, 2-pyridin-4-ylethyl amine, 4-pyridine ethaneamine, 2-4-pyridinyl ethanamine
Clave InChI IDLHTECVNDEOIY-UHFFFAOYSA-N
SMILES NCCC1=CC=NC=C1
Nombre IUPAC 2-piridina-4-iletanamina
Peso molecular (g/mol) 122.17
PubChem CID 83275
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.17
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-(2-Aminoethyl)pyridine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C