Learn More
4-(2-Aminoetil)piridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11411840
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11411840 5 g 5 g
11401840 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11411840 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27545.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13258-63-4 | C7H10N2 | 122.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13258-63-4
Fórmula molecular C7H10N2
Peso molecular (g/mol) 122.17
Número MDL MFCD00038045
Clave InChI IDLHTECVNDEOIY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-2-aminoethyl pyridine, 4-pyridineethanamine, 2-4-pyridyl ethylamine, 2-pyridin-4-yl-ethylamine, 2-pyridin-4-yl ethan-1-amine, 2-pyridin-4-yl ethanamine, 2-4-pyridinyl ethylamine, 2-pyridin-4-ylethyl amine, 4-pyridine ethaneamine, 2-4-pyridinyl ethanamine
PubChem CID 83275
Nombre IUPAC 2-piridina-4-iletanamina
SMILES NCCC1=CC=NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2-Aminoethyl)pyridine
Densidad 1.021
Punto de ebullición 70°C to 71°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.5395
Cantidad 5 g
Número UN UN2735
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.17
Porcentaje de pureza 97%