Learn More
4-(2-aminoetil)morfolina, TRC
Código de producto. 30315009
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30315009 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30315009 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6092051G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2-Aminoethyl)morpholine
CAS 2038-03-1
Fórmula molecular C6 H14 N2 O
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-Morpholineethanamine, Morpholine, 4-(2-aminoethyl)- (6CI,7CI,8CI), 1-Amino-2-morpholinoethane, 2-(4-Morpholino)ethylamine, 2-(4-Morpholinyl)ethanamine, 2-(4-Morpholinyl)ethylamine, 2-(Morpholin-4-yl)ethan-1-amine, 2-Morpholino-1-ethanamine, 2-Morpholinoethanamine, 2-Morpholinoethylamine, 4-(2-Aminoethyl)morpholine, 4-Aminoethylmorpholine, N-(2-Aminoethyl)morpholine, N-(β-Aminoethyl)morpholine, [2-(Morpholin-4-yl)ethyl]amine, β-Morpholinoethylamine
Fórmula InChI InChI=1S/C6H14N2O/c7-1-2-8-3-5-9-6-4-8/h1-7H2
SMILES NCCN1CCOCC1
Nombre IUPAC 2-morfolin-4-iletanamina
Peso molecular (g/mol) 130.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.1106