Learn More
4-(2-Aminoetil)morfolina, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10107283 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10107283 25 g Frasco de vidrio 25 g
10733033 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10157460 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10107283 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 400750250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2038-03-1 | C6H14N2O | 130.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2038-03-1
Fórmula molecular C6H14N2O
Peso molecular (g/mol) 130.19
Número MDL MFCD00006182
Clave InChI RWIVICVCHVMHMU-UHFFFAOYSA-N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2-Aminoethyl)morpholine
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 24°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9900g/mL
Punto de ebullición 205°C
Temperatura de inflamación 175°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4745 to 1.4765
Cantidad 25 g
Gravedad específica 0.99
Sinónimo 4-2-aminoethyl morpholine, 2-morpholinoethanamine, 4-morpholineethanamine, 2-morpholinoethylamine, n-aminoethylmorpholine, 2-morpholin-4-yl ethan-1-amine, morpholine, 4-2-aminoethyl, n-2-aminoethyl morpholine, n-2-aminoethylmorpholine, 2-morpholin-4-ylethylamine
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
SMILES C1COCCN1CCN
Nombre IUPAC 2-morfolin-4-iletanamina
PubChem CID 408285
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.19
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido después derretirse
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-(2-Aminoethyl)morpholine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.