Learn More
4-(2-Aminoetil)morfolina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11449307
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11449307 250 g 250 g
11439307 50 g 50 g
11429307 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11449307 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21365.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2038-03-1 | C6H14N2O | 130.19 g/mol
4-(2-Aminoethyl)morpholine is used as a ligand and reacts with nickel(II) nitrite to form trans-bis[4-(2-aminoethyl)morpholine]dinitronickel(II).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-(2-aminoetil)morfolina se usa como ligando y reacciona con nitrito de níquel(II) para formar trans-bis[4-(2-aminoetil)morfolina]dinitroníquel(II).
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Incompatible con ácidos, agentes oxidantes fuertes, anhídridos ácidos y cloruros ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2038-03-1
Fórmula molecular C6H14N2O
Peso molecular (g/mol) 130.19
Número MDL MFCD00006182
Clave InChI RWIVICVCHVMHMU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-2-aminoethyl morpholine, 2-morpholinoethanamine, 4-morpholineethanamine, 2-morpholinoethylamine, n-aminoethylmorpholine, 2-morpholin-4-yl ethan-1-amine, morpholine, 4-2-aminoethyl, n-2-aminoethyl morpholine, n-2-aminoethylmorpholine, 2-morpholin-4-ylethylamine
PubChem CID 408285
Nombre IUPAC 2-morfolin-4-iletanamina
SMILES C1COCCN1CCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2-Aminoethyl)morpholine
Punto de fusión 23°C to 25°C
Densidad 0.999
pH 12
Punto de ebullición 200°C to 203°C
Temperatura de inflamación 86°C (186°F)
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.476
Cantidad 250 g
Número UN UN2923
Beilstein 104378
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.19
Porcentaje de pureza ≥98%