Learn More
Clorhidrato de fluoruro de 4-(2-aminoetil) bencenosulfonilo, MP Biomedicals™
Tienda MP Biomedicals ProductosDescription
El AEBSF es un inhibidor irreversible de la proteasa serina que ha demostrado inhibir la tripsina, la quimotripsina, la calicreína plasmática y la trombina. Es muy adecuado para su uso en medios de cultivo de tejidos, así como en la purificación a gran escala de las proteínas recombinantes, susceptibles de la proteólisis.
El AEBSF es una alternativa al PMSF, DFP y a los inhibidores de organofosfatos relacionados.
- De estructura similar, con similares constantes de inhibición.
- Menor peso molecular y toxicidad.
- Ofrece mejor solubilidad en el agua, menor toxicidad, mayor estabilidad y mayor actividad inhibitoria.
Specifications
Specifications
| CAS | 30827-99-7 |
| Punto de fusión | 175 °C a 185 °C |
| Fórmula molecular | C8H11ClFNO2S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 4-2-aminoethyl benzenesulfonyl fluoride hydrochloride, aebsf, aebsf hydrochloride, pefabloc sc, aebsf hcl, pefabloc, 4-2-aminoethyl benzene-1-sulfonyl fluoride hydrochloride, aebsf, hydrochloride, benzenesulfonyl fluoride, 4-2-aminoethyl-, hydrochloride, 4-2-aminoethyl benzenesulfonylfluoride hydrochloride |
| Información de solubilidad | Soluble en metanol (10mg/mL, solución clara e incolora). |
| Clave InChI | WRDABNWSWOHGMS-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=CC(=CC=C1CCN)S(=O)(=O)F.Cl |
| Nombre IUPAC | Fluoruro de 4-(2-aminoetil)bencenosulfonilo;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 239.689 |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.