Learn More
Clorhidrato de fluoruro de 4-(2-aminoetil)bencenosulfonilo, MP Biomedicals
Código de producto. 11424822 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11424822 500 mg 500 miligramos
11414822 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11424822 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219350390
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    683.00€
    649.95€ / 500 miligramos
    Ahorro 33.05€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
CAS 30827-99-7
Fórmula molecular C8H11ClFNO2S
Peso molecular (g/mol) 239.689
Clave InChI WRDABNWSWOHGMS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-2-aminoethyl benzenesulfonyl fluoride hydrochloride, aebsf, aebsf hydrochloride, pefabloc sc, aebsf hcl, pefabloc, 4-2-aminoethyl benzene-1-sulfonyl fluoride hydrochloride, aebsf, hydrochloride, benzenesulfonyl fluoride, 4-2-aminoethyl-, hydrochloride, 4-2-aminoethyl benzenesulfonylfluoride hydrochloride
PubChem CID 186136
Nombre IUPAC Fluoruro de 4-(2-aminoetil)bencenosulfonilo;clorhidrato
SMILES C1=CC(=CC=C1CCN)S(=O)(=O)F.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2-Aminoethyl)Benzenesulfonyl Fluoride Hydrochloride
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.7