Learn More
Clorhidrato de fluoruro de 4-(2-aminoetil)bencenosulfonilo, MP Biomedicals
Código de producto. 11414822 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11414822 100 mg 100 miligramos
11424822 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11414822 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219350380
CAS 30827-99-7
Fórmula molecular C8H11ClFNO2S
Peso molecular (g/mol) 239.689
Clave InChI WRDABNWSWOHGMS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-2-aminoethyl benzenesulfonyl fluoride hydrochloride, aebsf, aebsf hydrochloride, pefabloc sc, aebsf hcl, pefabloc, 4-2-aminoethyl benzene-1-sulfonyl fluoride hydrochloride, aebsf, hydrochloride, benzenesulfonyl fluoride, 4-2-aminoethyl-, hydrochloride, 4-2-aminoethyl benzenesulfonylfluoride hydrochloride
PubChem CID 186136
Nombre IUPAC Fluoruro de 4-(2-aminoetil)bencenosulfonilo;clorhidrato
SMILES C1=CC(=CC=C1CCN)S(=O)(=O)F.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2-Aminoethyl)Benzenesulfonyl Fluoride Hydrochloride
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.7
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonyl Fluoride Hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonyl FluorideHydrochloride