Learn More
Clorhidrato de AEBSF, 4-(2-Aminoetil)-bencenosulfonil fluoruro HCl, polvo blanco, Fisher BioReagents
Código de producto. 10357924 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
500 mg
1 g
Envase:
Vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10357924 10 mg Vidrio ámbar 10 miligramos
10707735 50 mg Vidrio ámbar 50 miligramos
12194471 100 mg Vidrio ámbar 100 miligramos
12194471 100 mg Vidrio ámbar 100 miligramos
10104144 500 mg Vidrio ámbar 500 miligramos
11747499 1 g Vidrio ámbar 1 g
11747499 1 g Vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 10357924
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
  • Inhibidor de la proteasa serina irreversible
  • Inhibe proteasas como tripsina, quimotripsina, calicreína, plasmina y trombina
  • Actúa como fluoruro de sulfonilo que reacciona con el grupo hidroxi del residuo de la serina del sitio activo
  • Más soluble y menos tóxico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30827-99-7
Fórmula molecular C8H11ClFNO2S
Peso molecular (g/mol) 239.689
Clave InChI WRDABNWSWOHGMS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-2-aminoethyl benzenesulfonyl fluoride hydrochloride, aebsf, aebsf hydrochloride, pefabloc sc, aebsf hcl, pefabloc, 4-2-aminoethyl benzene-1-sulfonyl fluoride hydrochloride, aebsf, hydrochloride, benzenesulfonyl fluoride, 4-2-aminoethyl-, hydrochloride, 4-2-aminoethyl benzenesulfonylfluoride hydrochloride
PubChem CID 186136
Nombre IUPAC Fluoruro de 4-(2-aminoetil)bencenosulfonilo;clorhidrato
SMILES C1=CC(=CC=C1CCN)S(=O)(=O)F.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonyl Fluoride Hydrochloride
Punto de fusión 175°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Pass Test
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥97 %
Envase Vidrio ámbar
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.7
Porcentaje de pureza 97% min.
Forma física Polvo/Sólido