Learn More
4-(2-aminoetil)bencenosulfonamida, Mikromol™
Descripción
4-(2-aminoetil)bencenosulfonamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonamide |
| CAS | 35303-76-5 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonamide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C8 H12 N2 O2 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonamide, Benzenesulfonamide, p-(2-aminoethyl)- (5CI), 4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonamide, 2-(4-Sulfamoylphenyl)ethylamine, 2-[4-(Aminosulfonyl)phenyl]ethylamine, 4-(2-Aminoethyl)benzensulfonamide, 4-(Aminosulfonyl)phenethylamine, 4-Aminoethylbenzenesulfonamide, 4-Sulfamoylphenethylamine, p-(2-Aminoethyl)benzenesulfonamide, p-(β-Aminoethyl)benzenesulfonamide, p-Aminoethyl-benzenesulfonamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H12N2O2S/c9-6-5-7-1-3-8(4-2-7)13(10,11)12/h1-4H,5-6,9H2,(H2,10,11,12) |
| SMILES | NCCc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N |
| Nombre IUPAC | 4-(2-Aminoetil)bencenosulfonamida |
| Mostrar más |