Learn More
4-(2-aminoetil)-2-metoxifenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-O-Methyldopamine |
| CAS | 554-52-9 |
| Fórmula molecular | C9 H13 N O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Phenol, 4-(2-aminoethyl)-2-methoxy-, Guaiacol, 4-(2-aminoethyl)- (6CI), 4-(2-Aminoethyl)-2-methoxyphenol, 2-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)ethylamine, 2-Methoxy-4-(2-aminoethyl)phenol, 3-MT, 3-Methoxy-4-hydroxyphenethylamine, 3-Methoxy-4-hydroxyphenylethylamine, 3-Methoxy-p-tyramine, 3-Methoxydopamine, 3-Methoxytyramine, 3-O-Methyldopamine, 4-Hydroxy-3-methoxy-2-phenethylamine, 4-Hydroxy-3-methoxy-β-phenethylamine, 4-Hydroxy-3-methoxyphenethylamine, 4-Hydroxy-3-methoxyphenylethylamine, Dopamine, 3-methoxy-, Homovanillinamine, Homovanillylamine, β-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)ethylamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H13NO2/c1-12-9-6-7(4-5-10)2-3-8(9)11/h2-3,6,11H,4-5,10H2,1H3 |
| SMILES | COc1cc(CCN)ccc1O |
| Nombre IUPAC | 4-(2-aminoetil)-2-metoxifenol |
| Peso molecular (g/mol) | 167.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 167.0946 |