Learn More
Clorhidrato de 4-(2-aminoetil)-2-metoxifenol, Mikromol™
Código de producto. 17932586
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17932586 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17932586 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0384.030025
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de 4-(2-aminoetil)-2-metoxifenol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methoxy-p-tyramine Hydrochloride
CAS 1477-68-5
Nombres de analitos o componentes 3-Methoxy-p-tyramine Hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C9 H13 N O2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 3-O-Methyldopamine Hydrochloride, 3-Methoxy Tyramine HCl
Fórmula InChI InChI=1S/C9H13NO2.ClH/c1-12-9-6-7(4-5-10)2-3-8(9)11;/h2-3,6,11H,4-5,10H2,1H3;1H
SMILES Cl.COc1cc(CCN)ccc1O
Nombre IUPAC 4-(2-aminoetil)-2-metoxifenol;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 203.67
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 203,0713 g/mol