Learn More
4-(2-aminoetoxi)-3-metoxifenol-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(2-Aminoethoxy)-3-methoxyphenol-d3 |
| CAS | 1189958-49-3 |
| Fórmula molecular | C9H10D3NO3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 4-(2-Amino-ethoxy)-3-methoxy-phenol-d3, 2-(4-Hydroxy-2-methoxy-phenoxy)-ethyl Amine-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H13NO3/c1-12-9-6-7(11)2-3-8(9)13-5-4-10/h2-3,6,11H,4-5,10H2,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])Oc1cc(O)ccc1OCCN |
| Nombre IUPAC | 4-(2-aminoetoxi)-3-(trideuteriometoxi)fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 186.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 186.1084 |