Learn More
4-(2-aminoanilino)piridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(2-Aminoanilino)pyridine |
| CAS | 65053-26-1 |
| Fórmula molecular | C11 H11 N3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Droperidol Impurity 5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H11N3/c12-10-3-1-2-4-11(10)14-9-5-7-13-8-6-9/h1-8H,12H2,(H,13,14) |
| SMILES | Nc1ccccc1Nc2ccncc2 |
| Nombre IUPAC | 2-N-piridin-4-ilbenceno-1,2-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 185.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 185.0953 |