Learn More
Ácido 4-(2-amino-etil)benzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(2-Amino-ethyl)benzoic Acid |
| CAS | 1199-69-5 |
| Fórmula molecular | C9H11NO2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11NO2/c10-6-5-7-1-3-8(4-2-7)9(11)12/h1-4H,5-6,10H2,(H,11,12) |
| SMILES | C1=CC(=CC=C1CCN)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-(2-aminoetil)benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 165.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 165.079 |