Learn More
Ácido (4-(((2-amino-4-oxo-3,4-dihidropteridin-6-il)metil)(nitroso)amino)benzoil)-L-glutámico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Nitrosofolic Acid |
| CAS | 26360-21-4 |
| Fórmula molecular | C19 H18 N8 O7 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | L-Glutamic acid, N-[4-[[(2-amino-1,4-dihydro-4-oxo-6-pteridinyl)methyl]nitrosoamino]benzoyl]- (9CI), Glutamic acid, N-[p-[[(2-amino-4-hydroxy-6-pteridinyl)methyl]nitrosamino]benzoyl]-, L- (8CI), N-Nitroso folic acid, N-Nitrosofolic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H18N8O7/c20-19-24-15-14(17(31)25-19)22-10(7-21-15)8-27(26-34)11-3-1-9(2-4-11)16(30)23-12(18(32)33)5-6-13(28)29/h1-4,7,12H,5-6,8H2,(H,23,30)(H,28,29)(H,32,33)(H3,20,21,24,25,31)/t12-/m0/s1 |
| SMILES | NC1=NC(=O)c2nc(CN(N=O)c3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O)cnc2N1 |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-[[4-[(2-amino-4-oxo-1H-pteridin-6-il)metil-nitrosoamino]benzoil]amino]pentanodioico |
| Peso molecular (g/mol) | 470.396 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 470.13 |