Learn More
4-(2-amino-2-metilpropil)fenol, TRC
Código de producto. 30134902
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134902 250 mg 250 miligramos
30004934 100 mg 100 miligramos
30010233 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134902 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA620088250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51706-55-9
Fórmula molecular C10 H15 N O
Peso molecular (g/mol) 165.232
Sinónimo 4-(2-Amino-2,2-dimethylethyl)Phenol, 4-(2-Methyl-2-Aminopropyl)Phenol, p-Hydroxyphentermine
Nombre IUPAC 4-(2-amino-2-metil-propil)fenol
SMILES CC(C)(N)Cc1ccc(O)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2-amino-2-methylpropyl)phenol
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15NO/c1-10(2,11)7-8-3-5-9(12)6-4-8/h3-6,12H,7,11H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.1154