Learn More
Acetato de 4-(2-acetoxiacetil)fenilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(2-Acetoxyacetyl)phenyl Acetate |
| CAS | 42528-99-4 |
| Fórmula molecular | C12 H12 O5 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H12O5/c1-8(13)16-7-12(15)10-3-5-11(6-4-10)17-9(2)14/h3-6H,7H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(=O)OCC(=O)c1ccc(OC(=O)C)cc1 |
| Nombre IUPAC | Acetato de [2-(4-acetiloxifenil)-2-oxoetilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 236.221 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 236.068 |