Learn More
4-(2-Acetoxi-etil)fenol, TRC
Código de producto. 30138392
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138392 1 g 1 g
30135955 250 mg 250 miligramos
30004689 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138392 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA1655951G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58556-55-1
Fórmula molecular C10 H12 O3
Peso molecular (g/mol) 180.2
Sinónimo Benzeneethanol, 4-hydroxy-, 1-acetate, Benzeneethanol, 4-hydroxy-, α-acetate (9CI), Tyrosol, acetate (6CI), 2-(4-Hydroxylphenyl)ethyl acetate, 2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol acetate ester, 2-(4-Hydroxyphenyl)ethyl acetate, 2-(p-Hydroxyphenyl)ethyl acetate, 4-Hydroxyphenethyl acetate, Acetic acid 2-(4-hydroxyphenyl)ethyl ester, Tyrosyl acetate, 4-(2-Acetoxyethyl)phenol
Nombre IUPAC 2-(4-hidroxifenil)acetato de etil
SMILES CC(=O)OCCc1ccc(O)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2-Acetoxy-ethyl)phenol
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12O3/c1-8(11)13-7-6-9-2-4-10(12)5-3-9/h2-5,12H,6-7H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.0786