Learn More
4-(2-Acetoxi-etil)fenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(2-Acetoxy-ethyl)phenol |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12O3/c1-8(11)13-7-6-9-2-4-10(12)5-3-9/h2-5,12H,6-7H2,1H3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 180.0786 |