Learn More
Éster de N-hidroxisuccinimida del ácido 4-[2'-(7''-deazaguanina)etil]benzoico, Mikromol
Produktkod. 30459646
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
25 mg
Produktkod. Cantidad
30459646 25 mg
1 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30459646 missing translation for 'mfr' Mikromol missing translation for 'supplierNo' MM1301.190025
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Éster de N-hidroxisuccinimida del ácido 4-[2'-(7''-deazaguanina)etil]benzoico, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Nombre del producto químico o material 4-[2'-(7''-Deazaguanine)ethyl]benzoic Acid N-Hydroxysuccinimide Ester
CAS 204257-65-8
Nombres de analitos o componentes 4-[2'-(7''-Deazaguanine)ethyl]benzoic Acid N-Hydroxysuccinimide Ester
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H17 N5 O5
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Benzoic acid, 4-[2-(2-amino-4,7-dihydro-4-oxo-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]-, 2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl ester, 2,5-Pyrrolidinedione, 1-[[4-[2-(2-amino-4,7-dihydro-4-oxo-1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl]oxy]- (9CI), 4-[2'-(7''-Deazaguanine)ethyl]benzoic acid N-hydroxysuccinimide ester
Fórmula InChI InChI=1S/C19H17N5O5/c20-19-22-16-15(17(27)23-19)12(9-21-16)6-3-10-1-4-11(5-2-10)18(28)29-24-13(25)7-8-14(24)26/h1-2,4-5,9H,3,6-8H2,(H4,20,21,22,23,27)
Tipo de solución Neat
SMILES NC1=NC(=O)c2c(CCc3ccc(cc3)C(=O)ON4C(=O)CCC4=O)c[nH]c2N1
Nombre IUPAC 4-[2-(2-amino-4-oxo-1,7-dihidropirrolo[2,3-d]pirimidin-5-il)etil]benzoato de (2,5-dioxopirrolidin-1-ilo)
Peso molecular (g/mol) 395.37
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 395.123 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.