Learn More
4-(2,6-dicloropirimidin-4-il)-morfolina, TRC
Código de producto. 30371446
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30371446 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30371446 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD436020250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2,6-Dichloropyrimidin-4-yl)-morpholine
CAS 52127-83-0
Fórmula molecular C8H9Cl2N3O
Cantidad 250 mg
Sinónimo 2,4-Dichloro-6-(morpholin-4-yl)pyrimidine, 2,4-Dichloro-6-morpholinopyrimidine, 6-Morpholino-2,4-dichloropyrimidine
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9Cl2N3O/c9-6-5-7(12-8(10)11-6)13-1-3-14-4-2-13/h5H,1-4H2
SMILES Clc1cc(nc(Cl)n1)N2CCOCC2
Nombre IUPAC 4-(2,6-dicloropirimidin-4-il)morfolina
Peso molecular (g/mol) 234.08
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.0123