Learn More
Éster metílico del ácido 4-[(2,6-diclorofenil)imino]tetrahidro-3-tiofenocarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-[(2,6-Dichlorophenyl)imino]tetrahydro-3-thiophenecarboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 126856-32-4 |
| Fórmula molecular | C12H11Cl2NO2S |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H11Cl2NO2S/c1-17-12(16)7-5-18-6-10(7)15-11-8(13)3-2-4-9(11)14/h2-4,7H,5-6H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)C1CSCC1=Nc2c(Cl)cccc2Cl |
| Nombre IUPAC | 4-(2,6-diclorofenil)iminotiolano-3-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 304.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 302.9888 |