Learn More
4-(2,6-dicloroanilino)-3-tiofenemetanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(2,6-Dichloroanilino)-3-thiophenemethanol |
| CAS | 72888-37-0 |
| Fórmula molecular | C11H9Cl2NOS |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 4-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]-3-thiophenemethanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H9Cl2NOS/c12-8-2-1-3-9(13)11(8)14-10-6-16-5-7(10)4-15/h1-3,5-6,14-15H,4H2 |
| SMILES | OCc1cscc1Nc2c(Cl)cccc2Cl |
| Nombre IUPAC | [4-(2,6-dicloroanilino)tiofen-3-il]metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 274.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 272.9782 |