Learn More
Éster metílico del ácido 4-(2,6-dicloroanilino)-3-tiofenocarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(2,6-Dichloroanilino)-3-thiophenecarboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 72888-20-1 |
| Fórmula molecular | C12H9Cl2NO2S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 4-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]-3-thiophenecarboxylic Acid Methyl EsterMesitylene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H9Cl2NO2S/c1-17-12(16)7-5-18-6-10(7)15-11-8(13)3-2-4-9(11)14/h2-6,15H,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1cscc1Nc2c(Cl)cccc2Cl |
| Nombre IUPAC | 4-(2,6-dicloroanilino)tiofeno-3-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 302.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 300.9731 |