Learn More
4-(2,6-Dicloroanilino)-3-tiofenoacetonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(2,6-Dichloroanilino)-3-thiopheneacetonitrile |
| CAS | 72888-00-7 |
| Fórmula molecular | C12H8Cl2N2S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 4-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]-3-thiopheneacetonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H8Cl2N2S/c13-9-2-1-3-10(14)12(9)16-11-7-17-6-8(11)4-5-15/h1-3,6-7,16H,4H2 |
| SMILES | Clc1cccc(Cl)c1Nc2cscc2CC#N |
| Nombre IUPAC | 2-[4-(2,6-dicloroanilino)tiofen-3-il]acetonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 283.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 281.9785 |