Learn More
4-[2-(6,7-Dimetoxi-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolinil)etil]anilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15410836
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15410836 5 g 5 g
15420836 250 mg 250 miligramos
15400836 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15410836 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54156.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 82925-02-8 | C19H24N2O2 | 312.41 g/mol
It is an intermediate for the preparation of Elacridar.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un intermedio para la preparación de Elacridar.
Solubilidad
Soluble en diclorometano, acetato de etilo y metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 82925-02-8
Fórmula molecular C19H24N2O2
Peso molecular (g/mol) 312.41
Número MDL MFCD04974539
Clave InChI DGOOLMGPMIHRFY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-2-6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinolin-2 1h-yl ethyl aniline, 4-2-6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-2-isoquinolinyl ethyl aniline, 4-2-3,4-dihydro-6,7-dimethoxy-2 1h-isoquinolinyl ethyl-benzenamine, 4-2-6,7-dimethoxy-3,4-dihydro-1h-isoquinolin-2-yl ethyl aniline, benzenamine,4-2-3,4-dihydro-6,7-dimethoxy-2 1h-isoquinolinyl ethyl, 4-2-6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline-2 1h-yl-ethyl-benzenamine, 4-2-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-2-isoquinolyl ethyl benzenamine, 4-2-6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-2-yl ethyl benzenamine, 4-2-6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinolin-2 1h-yl ethyl benzenamine
PubChem CID 10041227
Nombre IUPAC 4-[2-(6,7-dimetoxi-3,4-dihidro-1H-isoquinolin-2-il)etil]anilina
SMILES COC1=C(OC)C=C2CN(CCC3=CC=C(N)C=C3)CCC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[2-(6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolinyl)ethyl]aniline
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in dichloromethane,ethyl acetate and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.41
Porcentaje de pureza 97%