Learn More
4-(2,6,6-trimetil-2-ciclohexen-1-ilideno)-2-acetoxibut-2-eno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-ylidene)-2-acetoxybut-2-en |
| CAS | 61693-39-8 |
| Fórmula molecular | C15 H22 O2 |
| Cantidad | 2 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H22O2/c1-11-7-6-10-15(4,5)14(11)9-8-12(2)17-13(3)16/h7-9H,6,10H2,1-5H3/b12-8-,14-9- |
| SMILES | CC(=O)O\C(=C/C=C\1/C(=CCCC1(C)C)C)\C |
| Nombre IUPAC | Acetato de [(Z,4E)-4-(2,6,6-trimetilciclohex-2-en-1-ilideno)but-2-en-2-ilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 234.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 234.162 |