Learn More
4-(2,6,6-trimetil-2-ciclohexen-1-ilideno)-2-acetoxibut-2-eno, TRC
Código de producto. 30456165
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 g
Tamaño de la unidad:
20 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30456165 20 g 20 g
1 options
Código de producto. 30456165 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT79598520G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-ylidene)-2-acetoxybut-2-en
CAS 61693-39-8
Fórmula molecular C15 H22 O2
Cantidad 20 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H22O2/c1-11-7-6-10-15(4,5)14(11)9-8-12(2)17-13(3)16/h7-9H,6,10H2,1-5H3/b12-8-,14-9-
SMILES CC(=O)O\C(=C/C=C\1/C(=CCCC1(C)C)C)\C
Nombre IUPAC Acetato de [(Z,4E)-4-(2,6,6-trimetilciclohex-2-en-1-ilideno)but-2-en-2-ilo]
Peso molecular (g/mol) 234.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.162