Learn More
4-(2,6,6-trimetil-1-ciclohexen-1-il)-2-butanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2-butanone |
| CAS | 17283-81-7 |
| Fórmula molecular | C13H22O |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 4-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2-butanone, 7,8-Dihydro-β-ionone, Dihydro-β-ionone, α,β-Dihydro-β-ionone, β-7,8-Dihydroionone, dihydro-β-Ionone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H22O/c1-10-6-5-9-13(3,4)12(10)8-7-11(2)14/h5-9H2,1-4H3 |
| SMILES | CC(=O)CCC1=C(C)CCCC1(C)C |
| Nombre IUPAC | 4-(2,6,6-trimetilciclohexen-1-il)butan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 194.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 194.1671 |