Learn More
4-[2-(5-Etil-2-piridinil)etoxi]benzaldehído, TRC
Código de producto. 30383347
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30383347 500 mg
30383914 100 mg
30379981 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30383347 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE925580500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 114393-97-4
Fórmula molecular C16H17NO2
Peso molecular (g/mol) 255.31
Sinónimo 4-[2-(5-Ethyl-3-pyridyl)ethoxy]benzaldehyde
SMILES CCc1ccc(CCOc2ccc(C=O)cc2)nc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[2-(5-Ethyl-2-pyridinyl)ethoxy]benzaldehyde
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H17NO2/c1-2-13-3-6-15(17-11-13)9-10-19-16-7-4-14(12-18)5-8-16/h3-8,11-12H,2,9-10H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.1259