Learn More
4-(2,5-Dioxo-2,5-dihidro-1H-pirrrol-1-il)benzonitrilo, TRC
Código de producto. 30387849
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30387849 500 mg 500 miligramos
30371388 100 mg -
30375436 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30387849 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD496120500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31489-18-6
Fórmula molecular C11H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 198.17
Sinónimo N-(4-Cyanophenyl)maleimide, N-(p-Cyanophenyl)maleimide
SMILES O=C1C=CC(=O)N1c2ccc(cc2)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2,5-Dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)benzonitrile
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H6N2O2/c12-7-8-1-3-9(4-2-8)13-10(14)5-6-11(13)15/h1-6H
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.0429