Learn More
4'-(2,5-Dimetoxifenilsulfamoil)acetanilida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15477138
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15477138 1 g 1 g
15425936 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15477138 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60663.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Notas
Almacenar en un lugar fresco, seco y ventilado. Garantiza una ventilación adecuada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 211742-82-4
Fórmula molecular C16H18N2O5S
Peso molecular (g/mol) 350.389
Número MDL MFCD01134327
Clave InChI VVYBOPRFGIFZSH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-4-2,5-dimethoxyphenyl sulfamoyl phenyl acetamide, n-4-2,5-dimethoxy-phenylsulfamoyl-phenyl-acetamide, n-4-2,5-dimethoxyanilino sulfonyl phenyl acetamide, n-4-2,5-dimethoxyphenyl amino sulfonyl phenyl acetamide, 4'-2,5-dimethoxyphenylsulfamoyl acetanilide, 4/'-2,5-dimethoxyphenylsulfamoyl acetanilide
PubChem CID 1010065
Nombre IUPAC N-[4-[(2,5-dimetoxifenil)sulfamoil]fenil]acetamida
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NC2=C(C=CC(=C2)OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-(2,5-Dimethoxyphenylsulfamoyl)acetanilide
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 350.39
Porcentaje de pureza 97%