Learn More
4-[[2-[(5-Cloro-2-piridinil)amino]-2-oxoacetil]amino]-3-[[(4,5,6,7-tetrahidro-5-metiltiazolo[5,4-c]piridin-2-il)carbonil]amino]-, éster etílico, ácido (1S,3R,4S)-ciclohexanocarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-((2-((5-Chloro-2-pyridinyl)amino)-2-oxoacetyl)amino)-3-(((4,5,6,7-tetrahydro-5-methylthiazolo(5,4-c)pyridin-2-yl)carbonyl)amino)-, ethyl ester, (1S,3R,4S)-cyclohexanecarboxylic acid |
| CAS | 1093351-29-1 |
| Fórmula molecular | C24H29ClN6O5S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Edoxaban Ethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H29ClN6O5S/c1-3-36-24(35)13-4-6-15(27-20(32)21(33)30-19-7-5-14(25)11-26-19)17(10-13)28-22(34)23-29-16-8-9-31(2)12-18(16)37-23/h5,7,11,13,15,17H,3-4,6,8-10,12H2,1-2H3,(H,27,32)(H,28,34)(H,26,30,33)/t13-,15-,17+/m0/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)[C@H]1CC[C@H](NC(=O)C(=O)Nc2ccc(Cl)cn2)[C@@H](C1)NC(=O)c3nc4CCN(C)Cc4s3 |
| Nombre IUPAC | (1S,3R,4S)-4-[[2-[(5-cloropiridin-2-il)amino]-2-oxoacetil]amino]-3-[(5-metil-6,7-dihidro-4H-[1,3]tiazolo[5,4-c]piridina-2-carbonil)amino]ciclohexano-1-carboxilato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 549.04 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 548.1609 |