Learn More
4-[2-(5-Cloro-2-metaxibenzamido)etilbenceno sulfonamida, TRC
Código de producto. 30006953
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006953 5 g 5 g
30003495 10 g 10 g
30006716 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30006953 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC3678955G
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16673-34-0
Fórmula molecular C16 H17 Cl N2 O4 S
Peso molecular (g/mol) 368.84
Sinónimo 5-Chloro-2-methoxy-N-[2-(4-sulfamoylphenyl)ethyl]benzamide, Glibenclamide Imp. A (EP)
Nombre IUPAC 5-cloro-2-metoxi-N-[2-(4-sulfamoilfenil)etil]benzamida
SMILES COc1ccc(Cl)cc1C(=O)NCCc2ccc(cc2)S(=O)(=O)N
Specifica
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-2-methoxy-N-[2-(4-sulfamoylphenyl)ethyl]benzamide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C16H17ClN2O4S/c1-23-15-7-4-12(17)10-14(15)16(20)19-9-8-11-2-5-13(6-3-11)24(18,21)22/h2-7,10H,8-9H2,1H3,(H,19,20)(H2,18,21,22)
Formula Weight (peso de la fórmula) 368.0598
Porcentaje de pureza >95%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.