Learn More
Ácido 4-[(2,4-dimetoxifenil)(Fmoc-amino)metil]fenoxiacético, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15461706
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15461706 1 g 1 g
15471706 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15461706 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54874.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 126828-35-1 | C32H29NO7 | 539.584 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 126828-35-1
Fórmula molecular C32H29NO7
Peso molecular (g/mol) 539.584
Número MDL MFCD00153509
Clave InChI UPMGJEMWPQOACJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo rink amide linker, 4-2,4-dimethoxyphenyl fmoc-amino methyl phenoxyacetic acid, 2-4-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino 2,4-dimethoxyphenyl methyl phenoxy acetic acid, rink amide linker;, fmoc-knorr, knorr linker;, fmoc-knorr-linker, ambotzrl-1027, pubchem12817, acmc-20amr2
PubChem CID 2761459
Nombre IUPAC ácido 2-[4-[(2,4-dimetoxifenil)-(9H-fluoren-9-ilmetoxicarbonilamino)metil]fenoxi]acético
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)C(C2=CC=C(C=C2)OCC(=O)O)NC(=O)OCC3C4=CC=CC=C4C5=CC=CC=C35)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[(2,4-Dimethoxyphenyl)(Fmoc-amino)methyl]phenoxyacetic acid
Punto de fusión ∽180°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 539.58
Porcentaje de pureza ≥98%