Learn More
4-(2,4-difluorofenil)-3-metil-2(5H)-furanona, TRC
Código de producto. 30370486
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30370486 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30370486 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44591050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2,4-Difluorophenyl)-3-methyl-2(5H)-furanone
CAS 102748-42-4
Fórmula molecular C11 H8 F2 O2
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H8F2O2/c1-6-9(5-15-11(6)14)8-3-2-7(12)4-10(8)13/h2-4H,5H2,1H3
SMILES CC1=C(COC1=O)c2ccc(F)cc2F
Nombre IUPAC 3-(2,4-difluorofenil)-4-metil-2H-furan-5-ona
Peso molecular (g/mol) 210.177
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.049