Learn More
4-(2,4-Difluorobenzoil)piperidina Hidrocloruro, TRC
Código de producto. 30387344
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
2 g
Tamaño de la unidad:
2 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30387344 2 g 2 g
30384064 500 mg -
30384885 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30387344 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4457052G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 106266-04-0
Fórmula molecular C12 H13 F2 N O . Cl H
Peso molecular (g/mol) 261.6955
Sinónimo 4-(2,4-Difluorobenzoyl)piperidine hydrochloride, (2,4-Difluorophenyl)-4-piperidinylmethanone hydrochloride
Nombre IUPAC (2,4-difluorofenil)-piperidin-4-ilmetanona;clorhidrato
SMILES Cl.Fc1ccc(C(=O)C2CCNCC2)c(F)c1
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-(2,4-Difluorobenzoyl)piperidine hydrochloride
Cantidad 2 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H13F2NO.ClH/c13-9-1-2-10(11(14)7-9)12(16)8-3-5-15-6-4-8;/h1-2,7-8,15H,3-6H2;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.0732