Learn More
Clorhidrato de 4-(2,4-difluorobenzoil)piperidina, Mikromol™
Código de producto. 30051214
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30051214 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30051214 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0491.120025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de 4-(2,4-difluorobenzoil)piperidina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2,4-Difluorobenzoyl)piperidine hydrochloride
CAS 106266-04-0
Nombres de analitos o componentes 4-(2,4-Difluorobenzoyl)piperidine hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H13 F2 N O . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 4-(2,4-Difluorobenzoyl)piperidine hydrochloride, (2,4-Difluorophenyl)-4-piperidinylmethanone hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C12H13F2NO.ClH/c13-9-1-2-10(11(14)7-9)12(16)8-3-5-15-6-4-8;/h1-2,7-8,15H,3-6H2;1H
SMILES Cl.Fc1ccc(C(=O)C2CCNCC2)c(F)c1
Nombre IUPAC (2,4-difluorofenil)-piperidin-4-ilmetanona;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 261.6955
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.0732 g/mol