Learn More
Clorhidrato de 4-(2,4-difluorobenzoil)piperidina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11481500
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11481500 5 g 5 g
11471500 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11481500 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26926.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106266-04-0
Fórmula molecular C12H14ClF2NO
Peso molecular (g/mol) 261.697
Número MDL MFCD01313310
Clave InChI QPJONRGTWKXJLG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-2,4-difluorobenzoyl piperidine hydrochloride, 4-2,4-difluorobenzoyl piperidine hcl, 4-2,4-difluorobenzoyl-piperidine hydrochloride, 2,4-difluorophenyl piperidin-4-yl methanone hydrochloride, 2,4-difluoro-phenyl-piperidin-4-yl-methanone hydrochloride, 2,4-difluorophenyl-4-piperidinyl-methanone hcl, methanone, 2,4-difluorophenyl-4-piperidinyl-, hydrochloride, pubchem16202, acmc-1bvim, 4-2,4-difluorobenzoyl-piperidinehydrochloride
PubChem CID 18759874
Nombre IUPAC (2,4-difluorofenil)-piperidin-4-ilmetanona;clorhidrato
SMILES C1CNCCC1C(=O)C2=C(C=C(C=C2)F)F.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2,4-Difluorobenzoyl)piperidine hydrochloride
Cantidad 5 g
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.7
Porcentaje de pureza 98%