Learn More
Ácido 4-(2,4-diclorofenoxi-d3)butírico, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4-DB D3 (phenyl-D3) |
| CAS | 1219802-46-6 |
| Fórmula molecular | C10 D3 H7 Cl2 O3 |
| Cantidad | 0.01 g |
| Sinónimo | 4-(2,4-Dichlorophenoxy-d3)butyric Acid, 2,4-DB-d3 (ring-d3), 2,4-DB D3 (phenyl-D3), 4-(2,4-Dichlorophenoxy-3,5,6-d3)butanoic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C10H10Cl2O3/c11-7-3-4-9(8(12)6-7)15-5-1-2-10(13)14/h3-4,6 H,1-2,5H2,(H,13,14)/i3D,4 D,6 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(OCCCC(=O)O)c(Cl)c([2 H])c1Cl |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-(2,4-dicloro-3,5,6-trideuteriofenoxi)butanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 252.1091 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 251.0195 g/mol |
| Mostrar más |